Drukuj
Wyszukano: Moździerze i tłuczki
40  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Porcelanowe.
Producent: VWR Collection
Opis: Porcelanowe, produkowane zgodnie z normą DIN 12906.
Producent: VWR Collection
Opis: Agate.
Producent: VWR Collection
Opis: Agate.
Producent: VWR Collection
Opis: Wear-proof purple polypropylene pestles which are designed to fit into cell strainers perfectly.
Producent: VWR Collection
Opis: Agate.
Producent: BOCHEM
Opis: Stainless steel 18/10.
Numer katalogowy: (BOCH8936)
Producent: BOCHEM
Opis: 18/10 Stainless steel.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Mortar and pestle made of stainless steel.
Producent: Retsch GmbH
Opis: Agate. High quality with flawless grinding surface.
Numer katalogowy: (AXYGPES-15-B-SI)
Producent: Corning
Opis: Durable and inert polypropylene construction
j.m.: 1 * 400 SZT
Certyfikaty
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Porcelain, with spout.
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Borosilicate glass, with spout and rough interior surface.
Producent: VITLAB
Opis: White Melamine, with lip.
Numer katalogowy: (NUNC533669)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Mortar with Pestle, Sterile kit, Nunc™, HDPE
j.m.: 1 * 50 SZT
Producent: Kavalier
Opis: Mortar with Pestle, Wysokość: 135 mm
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom