Drukuj
Wyszukano: Moździerze
11  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Porcelanowe, produkowane zgodnie z normą DIN 12906.
Producent: BOCHEM
Opis: Stainless steel 18/10.
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Porcelain, with spout.
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Borosilicate glass, with spout and rough interior surface.
Producent: VITLAB
Opis: White Melamine, with lip.
Producent: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Opis: Porcelain with lip. Choice of glazed or unglazed grinding surface.
Producent: Kavalier
Opis: Choice of glazed or unglazed porcelain mortars.
Producent: LEMKE, GERD
Opis: Mortars are made of agate which provides a high-quality, flawless grinding surface.
Numer katalogowy: (BELAH372600100)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Freeze and process small tissue samples within a microcentrifuge tube. Stainless steel mortar has a welded fixture to hold a 1,5ml microcentrifuge tub...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: SciLabware
Opis: Ideal for mixing and grinding powders.
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Liquid nitrogen cooled mortars without pestles, for grinding frozen samples.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom