  • Kryteria
    • Na stanie (30)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Tłuczki
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/41/18989641.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Pestle, VWR®, Porcelana, Średnica główki Ø: 36 mm, Wysokość: 150 mm
Producent:  VWR Collection
Opis:   Agate.
Producent:  VWR Collection
Opis:   Wear-proof purple polypropylene pestles which are designed to fit into cell strainers perfectly.
Producent:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Opis:   Porcelain with glazed handle, glazed or unglazed grinding surface.
Numer katalogowy: (BOCH8936)
Producent:  BOCHEM
Opis:   Pestle, Stal nierdzewna 18/10, Średnica główki Ø: 28 mm, Wysokość: 140 mm
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  KARTELL
Opis:   Pestle, PTFE/stal nierdzewna, Wysokość: 230 mm, Do: 2 ml mortars
Producent:  BIOZYM
Opis:   Pestle, PP, Do: 0,5 ml
Producent:  Kavalier
Opis:   Pestle, Porcelana, szkliwiona, Średnica główki Ø: 44 mm, Wysokość: 158 mm
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 15
  1  2  Następny