Drukuj
Wyszukano: Kołnierze NS/Złączki
15  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: PTFE, z uchwytem.
Producent: VWR Collection
Opis: PTFE, grubość 0,05 mm.
Producent: Bohlender
Opis: Reusable sleevesmade of PTFE, with gripping ring and sealing rings on the outside.
Producent: Bohlender
Opis: PTFE.
Producent: Bohlender
Opis: Spherical ground joint sleeves, made of PTFE, with gripping rings and sealing rings on the outside; seal suitable for high vacuums. Robust design for ...
Producent: SciLabware
Opis: Tapered sleeves, made of PTFE, for grease free and high vacuum seals using ground glass joints.
Producent: COWIE
Opis: Made of PTFE, grease-free, high vacuum full length rigid sleeves for standard glass joints, with substantial shoulder for ease of handling and repeate...
Producent: SciLabware
Opis: Sleeves, PTFE, for conical ground joints.
Producent: COWIE
Opis: Thin wall joint sleeves, made of PFTE, are inserted between standard taper ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
Numer katalogowy: (BRND51422)
Producent: Brand
Opis: PTFE, 0,05 mm thick.
j.m.: 1 * 10 SZT
Producent: KARTELL
Opis: PTFE.
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Disposable sleeves for ground joints and stoppers, prevent the ground joints from sticking together.
Numer katalogowy: (SEMA0614)
Producent: SEMADENI
Opis: Made of PTFE, white.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Sleeves, made of PTFE. For fitting onto standard ground cones.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Disposable ground joint sleeves. thin walled, made of PTFE.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom