  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Systemy do przechowywania kwasu nukleinowego
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/31/18945331.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   RiboReserve™ RNA storage solution is recommended for resuspension or reconstitution of RNA pellets after isolation from cells or tissues.
j.m.:  1 * 50 ml
Producent:  GE Healthcare - Whatman
Opis:   EasiCollect™ is designed for the collection of buccal cells plus the protection and isolation of DNA using the Whatman™ FTA™ technology.
j.m.:  1 * 50 SZT
Producent:  GE Healthcare - Whatman
Opis:   Do zbierania, transportu, archiwizacji i izolacji kwasów nukleinowych, w temperaturze pokojowej. Karty FTA® zawierają związki chemiczne, które powoduj...
Producent:  GE Healthcare - Whatman
Opis:   Manual Uni-Core™ punchers have a sharp, stainless steel cutting edge. The disposable model is designed to provide up to 500 punches cleanly and effect...
Producent:  GE Healthcare - Whatman
Opis:   Karty FTA® Elute wykorzystują technologię Whatman FTA®, która upraszcza obsługę i przetwarzanie kwasów nukleinowych. DNA eluuowane jest w łatwy sposób...
Producent:  GE Healthcare - Whatman
Opis:   EasiCollect™+ enables simple, reliable buccal sample collection and buccal DNA protection for DNA reference and other samples.
j.m.:  1 * 50 SZT
Producent:  GE Healthcare - Whatman
Opis:   Do zbierania, przechowywania, przetwarzania i transportu kart FTA®
Numer katalogowy: (512-1150)
Producent:  GE Healthcare - Whatman
Opis:   For the collection and transport of blood and body fluids.
j.m.:  1 * 100 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 13
  1  2  Następny