Drukuj
FTA® odczynniki i akcesoria, Whatman™
Dostawca: Qiagen
Whatman™ FTA® FTA®
512-0639EA 163 PLN
512-0639 512-1154 512-0020 710-0527 733-1751 733-0201 733-1752
FTA® odczynniki i akcesoria, Whatman™
Systemy do przechowywania kwasu nukleinowego
Do zbierania, przechowywania, przetwarzania i transportu kart FTA®.
  • FTA® Odczynnik czyszczący: Do oczyszczania kwasów nukleinowych przechowywanych w kartach FTA®
  • Zapewnia doskonałą jakość DNA do analizy PCR lub SNP
  • Usuwa hem, inhibitory PCR i inne potencjalne zanieczyszczenia
  • Nietoksyczny, hipoalergiczny, roztwór wodny
Sterylny aplikator z piankową końcówką: Do zbierania śliny i komórek policzkowych. Główka piankowa, odporna na ścieranie, jest takiej samej wielkości jak obszar próbki na karcie FTA® z indykatorem, aby ułatwić aplikacje.
Sterylne wymazówki Omni: Urządzenie nieinwazyjne, do zbierania śliny i komórek policzkowych. Wymazówka ze szczoteczkową końcówką, łatwo wysuwana z łodygi, do przenoszenia próbek do tubek lub wielopunktowych płytek. Wstępnie sterylizowane i pakowane pojedynczo, do jednorazowego użytkuuse.
Woreczki Multi-barrier: Do przechowywania i transportowania kart FTA®
Siedem laminowanych warstw chronią kartę przed narażeniem na zanieczyszczenia cieczą lub gazem
Zabezpieczone zamknięcie utrzymuje bezpieczeństwo próbek
Zewnętrzna powierzchnia papieru przeznaczona do opisania lub znakowania