Drukuj
Pipety jednomiarowe, 2 kreski, klasa AS, BLAUBRAND®
Dostawca: Brand
BLAUBRAND®
612-2727EA 55.7 PLN
612-2727 612-2728 612-2729 612-2734 612-4759 612-2726 612-2730 612-2731 612-2732 612-2733
Pipety jednomiarowe, 2 kreski, klasa AS, BLAUBRAND®
Pipety Pipety jednomiarowe
AR-Glas®.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • Including one batch certificate
Certyfikaty: DIN EN ISO 648; DE-M marking.