Drukuj
Wyszukano: Kontrolery pipet
45  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Kontroler do pipet przystosowany do pracy z pipetami szklanymi i plastikowymi o pojemności od 1 do 100 ml.
Numer katalogowy: (612-7179)
Producent: VWR Collection
Opis: The VWR® pipette controller is a compact and portable device that features multiple user-selectable modes and speeds to perform a wide range of liquid...
j.m.: 1 * 1 SZT
New Product
Numer katalogowy: (612-4548)
Producent: VWR Collection
Opis: Napełniacz do pipet szklanych i plastikowych od 1 do 100 ml.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (612-4552)
Producent: VWR Collection
Opis: Kontroler do pipet przystosowany do pracy z pipetami szklanymi i plastikowymi o pojemności od 1 do 100 ml.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (612-4546)
Producent: VWR Collection
Opis: Napełniacz do pipet szklanych i plastikowych od 1 do 25 ml.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (612-3864)
Producent: VWR Collection
Opis: The Smoothie™ pipette filler is a simple manual pipetting aid for convenient single-handed operations. It fits all sizes of glass or plastic pipettes ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (612-1910)
Producent: Brand
Opis: Pipette filler for disposable micro pipettes with ring marks and small volume pipettes up to 1 ml, Ø at end <5 mm.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Brand
Opis: Macro pipette controller for glass and plastic pipettes from 0,1 to 200 ml.
Producent: Brand
Opis: The accu-jet® S pipette controller brings versatility and endurance to your team. It makes lab work simple, easy, and efficient, whether you work with...
Niski wpływ na produkcję
Zrównoważone opakowanie
Numer katalogowy: (612-1912)
Producent: Brand
Opis: Suitable for disposable micropipettes with ring mark and other small volume pipettes up to 1 ml (e.g. blood diluting pipettes) with aspiration end dia...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Integra
Opis: Pipette controller for glass and plastic pipettes from 0,1 to 100 ml.
Numer katalogowy: (612-2715)
Producent: Sartorius
Opis: Rechargeable, cordless and lightweight, the Midi Plus™ pipette controller can be used with all plastic, glass and Pasteur-type pipettes between 1 and ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Integra
Opis: Pipette controller for glass and plastic pipettes from 1 to 100 ml.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: The S1 pipette controller combines pipetting comfort and high performance. For use with graduated and volumetric glass and plastic serological pipette...
Numer katalogowy: (612-2604)
Producent: HIRSCHMANN
Opis: Controller, pipette, pipetus®-junior
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: HIRSCHMANN
Opis: Przeznaczony do pipet pojemności od 0,1 do 100 ml.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom