Drukuj
Przyrząd do pipetowania, Micropipetter
Dostawca: Hirschmann Laborgeräte
612-2424EA 148 PLN
HIRS9609900
Przyrząd do pipetowania, Micropipetter
Manual pipetting aid for micropipettes with ring mark (e.g. ringcaps®).
  • With replaceable adapter for optimum adaptation to pipette size
IVD 98/79 CE
Informacje do zamówienia: Supplied with adapter.