Drukuj
Wyszukano: Myjki do pipet
5  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: These conveniently packaged sets contain a basket, a jar and a washer. A larger size is available to accomodate up to 32" (81 cm) long pipettes.
Producent: Brand
Opis: This system enables trouble-free, gentle cleaning of pipettes with repetitive siphon rinsing.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Do mycia i płukania pipet. Umieść w nim wypełniony pipetami koszyk. Przymocuj do zlewu lub kranu DI i płucz aż przyrząd kilka razy napełni się i opróż...
Producent: KARTELL
Opis: Rinsing sets for cleaning pipettes up to 600 mm length and Mohr burettes gently and efficiently. The entire washing system consists of a washer, a pip...
Numer katalogowy: (BURK9650-0650)
Producent: BÜRKLE
Opis: For easy and gentle cleaning and safe storage of pipettes. A complete system suitable for every lab.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom