Drukuj
Wyszukano: Pipety słomkowe
4  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (612-1675)
Producent: VWR Collection
Opis: Pipety słomkowe wykonane z PP, napromieniowany, jednorazowe, sterylne, bez podziałki
j.m.: 1 * 1.000 SZT
Numer katalogowy: (710-1021)
Producent: VWR Collection
Opis: Pipeta wyporowa z dwoma wstępnie skalibrowanymi stopniami umożliwia kolejne pipetowanie 1 i 0,1 ml tej samej cieczy. Idealna alternatywa dla szklanych...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (GRADSTW180)
Producent: Grade Products
Opis: These disposable pipette straws are specifically designed for use with laboratory blender bags. They are sterile, unbreakable and eliminate the hazard...
j.m.: 1 * 2.000 SZT
Numer katalogowy: (GOSSEPI5-01)
Producent: Corning
Opis: Straw pipettes made of PP for liquid handling.
j.m.: 1 * 3.600 SZT
Certyfikaty
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom