Drukuj
VWR®, Pipety słomkowe
Dostawca: VWR
VWR®
612-1675EA 251 PLN
612-1675
VWR®, Pipety słomkowe
Pipety Pipety słomkowe
Pipety słomkowe wykonane z PP, napromieniowany, jednorazowe, sterylne, bez podziałki
  • Data ważności na opakowaniu wtórym.
  • Worek z zamknięciem strunowym zapewniający ochronę produktu
  • Szczelne opakowanie gwarantuje sterylność produktu.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904