Drukuj
Końcówki do pipet, epT.I.P.S.® reloads (IVD)
Dostawca: Eppendorf
epT.I.P.S.
EPPE0030076.532EA 309 PLN
EPPE0030076.532 EPPE0022491.555 EPPE0030076.451 613-3558 613-3537 613-3559 613-3548 613-3556 613-3535 613-3538 613-3539 613-3540 613-3543 613-3554 613-3566 613-3555 613-3544 613-3563 613-3552 613-3542 613-3564 613-3553
Końcówki do pipet, epT.I.P.S.® reloads (IVD)
Końcówki do pipet
Kompaktowy system do uzupełniania epT.I.P.S.® dostępny jako jedno wypełnione pudełko z końcówkami; zestaw zawierający jedno pudełko i pięć tacek z końcówkami; i uzupełnienia dziesięciu tac z końcówkami. Komponenty nadają się w 100% do recyklingu.
  • Zoptymalizowany system do pipet wielokanałowych
  • Uzupełnienia dostępne w wersji PCR Clean: Nie zawiera ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR
Zaprojektowane i skonstruowane do przenoszenia cieczy o niskim poziomie zanieczyszczenia, w szczególności do próbek z organizmu ludzkiego i do odczynników objętych zakresem diagnostyki in vitro, w celu umożliwienia stosowania urządzenia do diagnostyki in vitro zgodnie z przeznaczeniem. Te epT.I.P.S. są produktami do diagnostyki in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r.
Certyfikaty: Z oznakowaniem CE.