Drukuj
Wyszukano: Piknometry
19  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Brand
Opis: Borosilicate glass 3.3, DIN ISO 3507, Gay-Lussac type.
Producent: Brand
Opis: Borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type
Producent: Brand
Opis: Borosilicate glass 3,3, DIN ISO 3507, Gay-Lussac type.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Density bottle, Adjusted, Pojemność: 5 ml, Szkło borokrzemowe 3.3, Termometr: Nie zawiera
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Density bottle, Adjusted, Pojemność: 10 ml, Szkło borokrzemowe 3.3, Termometr: W zestawie
Producent: Industrial Physics
Opis: Specific gravity cups for determining the specific gravity or density (or weight per gallon wpg) of coatings, pastes or similar liquids.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Pycnometer, with special head for minerals and bitumen-like materials, Pojemność: 500 ml, Szkło borokrzemowe DURAN®
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Pycnometer, Gay-Lussac, unadjusted, Pojemność: 10 ml, Szkło borokrzemowe 3.3
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Numer katalogowy: (KAVA632431722019)
Producent: Kavalier
Opis: SIMAX®, borosilicate glass.
j.m.: 1 * 10 SZT
Numer katalogowy: (WITG8.126.139)
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Pycnometer, according to Hubbard
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (WITG3.902.002)
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Made of borosilicate glass.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (SCERSP15115-24)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: KIMAX® bottle is used to determine the specific gravity of cement, sand, and other fine materials (ASTM C188).
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: SciLabware
Opis: Borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Numer katalogowy: (WITG3.935.003)
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom