Drukuj
Wyszukano: Statywy do probówek
453  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"453"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: PP.
Producent: VWR Collection
Opis: Nylon, wzmocniony włóknem szklanym.
Producent: VWR Collection
Opis: POM.
Producent: VWR Collection
Opis: PP.
Producent: VWR Collection
Opis: PP. Umożliwiający umieszczenie probówek z czterech niezależnych stron.
Producent: VWR Collection
Opis: Tektura
Producent: VWR Collection
Opis: Racks, Test tube, VWR®, Stainless steel test tube rack for 12 and 18 l baths, Dla probówek o Ø: 25 mm, Ilość otworów: 12
Producent: VWR Collection
Opis: Accessory for spectrophotometers, Cuvette, VWR®
Producent: VWR Collection
Opis: Regały zamrażarki jako systemy przechowywania i inwentaryzacji dla zamrażarek pionowych ULT ułatwiają organizowanie próbek.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Regały zamrażarki jako systemy przechowywania i inwentaryzacji dla zamrażarek pionowych ULT ułatwiają organizowanie próbek.
Producent: VWR Collection
Opis: PP.
Producent: VWR Collection
Opis: Rack, Test tube, VWR®, Statyw na probówki ze stali nierdzewnej, mieszczący maksymalnie 15 probówek. Wanny ze stali nierdzewnej o pojemności 6 litrów mogą pomieścić 1 kosz, Stal nierdzewna, Dla probówek o Ø: 10 - 13 mm
Producent: VWR Collection
Opis: PP.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: PP.
Producent: VWR Collection
Opis: Rack, Test tube, VWR®, Stainless steel test tube rack, Stal nierdzewna, Dla probówek: 0,5 ml
Numer katalogowy: (216-0832)
Producent: VWR Collection
Opis: Polystyrene.
j.m.: 1 * 5 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 453
no targeter for Bottom