Drukuj
Wyszukano: Statywy na butelki
13  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Stojaki druciane, pokryte epoksydową.
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Racks made of PP, white.
Numer katalogowy: (SCOT292807358)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Protects the base of 5 L bottles from damage during transport around the laboratory or production facility.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: DWK Life Sciences
Opis: A microplate sized holder that allow small DURAN® GL 25 bottles to be used with liquid handling robots.
Producent: HEATHROW
Opis: Wire, epoxy coated.
Numer katalogowy: (CORN10047)
Producent: Corning
Opis: The HYPERStack® Nest accessory is designed for use with the Corning® HYPERStack® 36-layer cell culture vessel.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Statyw, Rack, for 12 BOD bottles (300 ml)
Numer katalogowy: (BELAF169690012)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Racks have 12 places (3×4 rows) for 300 ml Biological Oxygen Demand bottles.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: These polypropylene racks hold 25 cc, 75 cc (50 to 75 ml or 250 to 260 ml) or similar sized tissue culture flasks in a vertical position.
Numer katalogowy: (BELAF185132300)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Acrylic, clear.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Opis: Racks for media bottles, made of high quality stainless steel, electrolytic polished.
Numer katalogowy: (BELAF169640006)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Racks made of epoxy-coated welded steel.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (DELTNT-250)
Producent: DELTALAB
Opis: Made of stainless steel wire with lid.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom