  • Kryteria
    • Na stanie (38)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
statywy-na-probowki-wirowkowe
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/25/18709525.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"29"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   PP.
Producent:  VWR Collection
Opis:   PP.
Producent:  VWR Collection
Opis:   PP
Producent:  VWR Collection
Opis:   Stal malowana proszkowo
Numer katalogowy: (525-0971)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Rack, PP, white, desgned specifically for 5 ml centrifuge tubes, including Eppendorf brand. It also accommodates other tubes with a diameter of 13 to ...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (525-0972)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Rack, PP, white. This open style floating rack provides tubes with maximum contact with the water and better circulation of the water bath around the ...
UOM:  1 * 2 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   W kształcie dwustronnych puzzli, przytrzymujące probówki 1,5, 2,0, 15 i 50 ml. Elementy mogą być używane oddzielnie do małych próbek lub połączone w ...
UOM:  1 * 1 SET
Numer katalogowy: (216-0832)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Polystyrene
UOM:  1 * 5 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 29
  1  2  3  4  Następny