Drukuj
Wyszukano: Statywy na vialki chromatograficzne
13  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Vial Racks are ideal for storage and transportation of vials.
Numer katalogowy: (548-1388A)
Producent: VWR Collection
Opis: Rack, Chromatography vials , VWR®, PP, Ilość otworów: 50, Szer.xGłęb.xWys.: 200×105×17 mm
j.m.: 1 * 5 SZT
Numer katalogowy: (548-1388)
Producent: VWR Collection
Opis: PP, blue.
j.m.: 1 * 5 SZT
Numer katalogowy: (SPET268-816000)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Stojak na próbki mieści do 60 standardowych fiolek o pojemności 14 ml.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: PerkinElmer
Opis: Rack, Chromatography vial, Dla probówek: 15 ml, Szerokość o Ø: 16 mm, Ilość otworów: 80 (5×16)
Producent: PerkinElmer
Opis: Te polipropylenowe statywy mieszczą 40 vialek do auto-samplera headspace.
Producent: CHROMACOL
Opis: These vial racks are chemically resistant and fairly robust for a safe working position on the lab bench and during transport.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: These PP racks accommodate 48, 50, 90 or 96 vials of different sizes.
Producent: MACHEREY-NAGEL
Opis: These chromatography vial racks are used for a safe standing position of the vials on the lab bench.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: These polypropylene racks accommodate 36 or 50 headspace auto-sampler vials. Each well has an opening in the bottom to facilitate drainage.
Numer katalogowy: (HEWL5067-0243)
Producent: Agilent
Opis: Stackable storage racks holds up to 50 standard 2 ml, 12 mm vials.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Merck
Opis: PP, red.
Producent: Agilent
Opis: Rack, Chromatography vial
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom