Drukuj
VWR®, Statywy na vialki
Dostawca: VWR
VWR®
548-0131EA 361 PLN
548-0131
VWR®, Statywy na vialki
Statywy do probówek Statywy na vialki chromatograficzne
In clear transparent acrylic.
  • Łatwa obsługa i transport próbek w vialkach
  • Solidna konstrukcja
  • Bezpieczne przechowywanie vialek stożkowych