Drukuj
Wyszukano: Statywy na kriopudełka
45  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Tektura
Producent: VWR Collection
Opis: Regały zamrażarki jako systemy przechowywania i inwentaryzacji dla zamrażarek pionowych ULT ułatwiają organizowanie próbek.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Regały zamrażarki jako systemy przechowywania i inwentaryzacji dla zamrażarek pionowych ULT ułatwiają organizowanie próbek.
Producent: VWR Collection
Opis: Regały zamrażarki jako systemy przechowywania i inwentaryzacji dla zamrażarek pionowych ULT ułatwiają organizowanie próbek.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Stal nierdzewna, z uchwytami.
Producent: VWR Collection
Opis: Freezer racks as storage and inventory systems for upright ULT freezers makes it easier organise your samples.
Wyprzedaż
Producent: TENAK AS
Opis: Stal nierdzewna.
Producent: TENAK AS
Opis: Stainless steel.
Producent: TENAK AS
Opis: Stal nierdzewna.
Producent: TENAK AS
Opis: Stainless steel.
Producent: TENAK AS
Opis: These stainless steel single and double tray rack have one and two drawers respectively.
Producent: TENAK AS
Opis: The rack is made of seawater resistant aluminum and fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Producent: TENAK AS
Opis: Rack, Including cryoboxes, Aluminiowy, Do szlifów: Upright freezers, Wysokość kriopudełka: 32 mm, Przedziały: 21 (7×3), 139×419×252 mm
Producent: TENAK AS
Opis: Aluminium.
Numer katalogowy: (BELAF188530004)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Cryo storage towers are ideal for benchtop, incubator use, transportation, freezer and general purpose storage.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: TENAK AS
Opis: Goblet racks are used for cryogenic LN2 freezer and made of stainless steel.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom