Drukuj
Wyszukano: Statywy na vialki kriogeniczne
17  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (211-0139)
Producent: VWR Collection
Opis: PC.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Opis: Compatible with automated systems and rack features locking lid to secure samples.
Producent: Greiner Bio-One
Opis: Datamatrix cryo rack for 48 Cryo.s™ storage tubes.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Use versatile Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml Externally-threaded universal tubes inside a large storage system, or in smaller scale when used for tra...
Numer katalogowy: (479-3228)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: PC, autoklawowalne.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (479-3229)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: PC, auroklawowalne.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (734-1882)
Producent: Corning
Opis: This reusable PP rack holds 50 cryogenic vials.
j.m.: 1 * 2 SZT
Certyfikaty
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Rack, Cryogenic vials, Dla probówek: 5 ml, Ilość otworów: 48 (6×8)
Numer katalogowy: (HEATHS23229B)
Producent: HEATHROW
Opis: Racks to store and transport cryogenic vials.
j.m.: 1 * 4 SZT
Numer katalogowy: (479-1231)
Producent: Brand
Opis: PP, blue.
j.m.: 1 * 4 SZT
Numer katalogowy: (391-8531)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Polyphenyleneoxide, autoclavable.
j.m.: 1 * 15 SZT
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Polypropylene lid with easy to read alphanumeric labels.
Numer katalogowy: (RATI5300100)
Producent: RATIOLAB
Opis: The cryotubes with self standing base are automatically locked in the workstation and can easily be screwed and unscrewed with one hand.
j.m.: 1 * 5 SZT
Numer katalogowy: (479-2111)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: The CryoELITE® benchmate rack can be used for both freestanding and round bottom vials. The Loctagon™ bottom allows for the one hand removal of freest...
j.m.: 1 * 5 SZT
Producent: DELTALAB
Opis: These cryovials storage boxes are made of extra strong polycarbonate, designed to be used at temperatures between −190 and 121 °C. Transparent covers ...
Numer katalogowy: (BCISBCS-222)
Producent: BIOCISION, LLC
Opis: These polypropylene cryogenic racks feature a locking mechanism that allow one handed opening for self-standing cryogenic vials.
j.m.: 1 * 1 SET
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom