Drukuj
Wyszukano: Statywy na kuwety
10  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Accessory for spectrophotometers, Cuvette, VWR®
Wyprzedaż
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Racks, made of PP, translucent. Hold fragile spectralphotometer cuvettes in complete safety.
Numer katalogowy: (HELL3001.10)
Producent: HELLMA
Opis: Polypropylene.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (705-0329)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Cell holder for UV/Vis spectrophotometer, Cuvette
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: PerkinElmer
Opis: Cell holder, Magnetic stirrer fleas
Numer katalogowy: (BELAF185150000)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Made of white PP. Rack holds 10 mm light path spectrophotometer cuvettes in two tiers with numbered wells.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (634-8100)
Producent: Brand
Opis: PP.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (634-8580)
Producent: KARTELL
Opis: PE.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (634-8290)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: These PP rack provides gentle no-scratch support for fragile and expensive spectrophotometer cuvettes.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HACHLYW915)
Producent: Hach
Opis: Rack made of PP, with numbered positions for 2×8 cuvettes of 10 mm pathlength.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom