Drukuj
Statyw na mikroprobówki
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
211-0210EA 139 PLN
211-0210 211-0204 211-0206 211-0205 211-0209 211-0208 211-0207
Statyw na mikroprobówki
Statywy do probówek Statywy na mikroprobówki
PP.
  • Do użycia w zamrażarce
  • Boczne rączki do bezpiecznego trzymania
  • Numerowane dla łatwej identyfikacji probówki
Miejsce dla 80×1,5 lub 2,0 ml mikroprobówek. Statyw 5×16 ze stożkowo ukształtowanymi otworami do bezpiecznego trzymania mikroprobówek.
Informacje do zamówienia: Zestaw zawiera jeden statyw w każdym kolorze: niebieski, zielony, różowy, żółty i pomarańczowy.