Drukuj
Orgaznizer dla statywów na mikroprobówki
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
211-0211EA 1020 PLN
211-0211 211-0212
Orgaznizer dla statywów na mikroprobówki
Statywy do probówek Statywy na mikroprobówki
Przezroczysty akrylowy
  • Stabilna i mocna konstrukcja, oszczędność miejsca, do ustawiania w stos
  • Bezpieczne przechowywanie, szybki i łatwy dostęp do potrzebnych statywów czy naczyń
  • Łatwy do czyszczenia
Organizator dla maksymalnie ośmiu statywów, przeznaczone do przechowywania statywów probówek VWR o nr 211-0204 do 211-0210. Półki te pomagają pomieścić dużą liczbę mikroprobówek na małej przestrzeni. Mieści do ośmiu 80-dołkowych statywów mikroprobówkowych wypełnionych 1,5 lub 2,0 ml probówkami.