  • Kryteria
    • Na stanie (3)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "statywy-do-barwienia"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/40/18989840.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  DWK Life Sciences
Opis:   Soda-lime glass and stainless steel
Numer katalogowy: (HECH41240010)
Producent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis:   Racks, made of Plexiglas®, for microscopic slides, with numbering 1-12 and field for inscriptions.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis:   Staining rack, Plexiglas®, in the form of an extendable bridge, that can be fixed in the horizontal or at an inclined position. Suitable for trays or ...
Producent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis:   Racks that can be simply be added to a plain glass dish 220×150 mm.
Producent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis:   Rack, Staining, with staining bottles and rubber teat, Wood
Producent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis:   Stand, Staining, without staining jars, Plexiglas
Numer katalogowy: (631-0340)
Producent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis:   Stainless steel
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (631-0341)
Producent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis:   Staining racks made of stainless steel according to Bongert. Complete with glass tray and stainless steel rack.
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 14
  1  2  Następny