Drukuj
Wyszukano: Osłony / ekrany
10  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (113-8820)
Producent: VWR Collection
Opis: Acrylic shield, transparent, thickness: 10 mm, for protection from low energy beta radiation. The dual angled version is angled at both the bottom and...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: The stable transparent safety shield PC (thickness: 4,7 mm) is constructed of clear PC barrier and heavy steel base is coated with blue epoxy coating.
Numer katalogowy: (113-2500)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: These splash shields are designed to provide safety, comfort, flexibility and quality in a design that will adapt to your specific needs.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (113-2801)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: PC/octan z magnesową podstawą, przeźroczysta, grubość: 3 mm. Osłona na elastycznym statywie łatwo przyczepia się do stołu, półek, sprzętu i innych mag...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Akrylowe, przeźroczyste, grubość: 9 mm
Producent: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Opis: Protective shield made from acrylic glass to be used as splinter shield and splash guard.
Numer katalogowy: (BELAF249760003)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Acrylic protection shield; transparent, thickness 9,5 mm
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Beta radiation waste shield, Nalgene®, Large, for 20 L containers, Szer.xGłęb.xWys.: 400×400×740 mm
Numer katalogowy: (KART572)
Producent: KARTELL
Opis: Akrylowy, przeźroczysty, grubość: 9 mm.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (KART571)
Producent: KARTELL
Opis: PMMA, przeźroczysty, grubość: 5 mm. Zapewnia pracownikom laboratorium ochronę twarzy przed niebezpiecznymi substancjami, aerozolami i odpryskami.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom