Drukuj
Wyszukano: Naczynia reakcyjne
35  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Reaction vessel, cylindrical, with flat flange, graduated, with thermal jacket and drain valve, Szkło borokrzemowe DURAN®, Pojemność: 20000 ml, Z LF 150, Wysokość: 825 mm, Ø zewn.: 315 mm, Ø wewn.: 250 mm, Przyłącze: KF 15
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, round bottom, with easily readable graduation and laboratory flat flange (LF) with groove.
Numer katalogowy: (646-0035)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (PALL97134)
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Reaction vessels, Cylindrical, Stainless steel pressure vessel, Stal nierdzewna, Pojemność: 18,9 L (5 gallon)
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, clear, with flat bottom.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, clear, with round bottom.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, flat bottom, with easily readable graduation and flat laboratory flange (DN) with groove. With two...
Producent: WTW
Opis: Flow vessels for WTW conductivity measuring cells are perfectly designed to perform measurements without the interference of carbon dioxide through th...
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe.
Numer katalogowy: (BOHLB320-01)
Producent: Bohlender
Opis: PFA, translucent.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Szkło borokrzemianowe DURAN®.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe.
Wyprzedaż
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Flask, round bottom, DURAN®, borosilicate glass, with flat flange with groove for vacuum use.
Producent: Bohlender
Opis: PTFE, white.
Producent: Bohlender
Opis: PFA, translucent.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom