Drukuj
Naczynia reakcyjne, cylindryczne, z zaworem spustowym
Dostawca: Lenz
LENZ06007279-V2EA 4250 PLN
LENZ06007279-V2 LENZ06007494 LENZ06007594 LENZ06007276-V2 LENZ06007258-V2 LENZ06007476-V2 LENZ06007488 LENZ06007588 LENZ06007473-V2 LENZ06007585-V2 LENZ06007482-V2 LENZ06007158-V2 LENZ06007479-V2 LENZ06007270-V2 LENZ06007137-V2 LENZ06007128-V2 LENZ06007273-V2 LENZ06007485-V2 LENZ06007149-V2
Naczynia reakcyjne, cylindryczne, z zaworem spustowym
Naczynia reakcyjne Naczynia reakcyjne, kształt cylindryczny
Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, round bottom, with easily readable graduation and laboratory flat flange (LF) with groove.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury