Drukuj
Naczynia reakcyjne, cylindryczne, z płaskim kołnierzem, z płaszczem termostatującym
Dostawca: Lenz
LENZ06011494EA 19350 PLN
LENZ06011494 LENZ06010482 LENZ06010276 LENZ06010485 LENZ06010473 201-1157 201-1158 211-2050 LENZ06010249 LENZ06010479 LENZ06010149 LENZ06010137 LENZ06010258 LENZ06010279 LENZ06011588 LENZ06010158
Naczynia reakcyjne, cylindryczne, z płaskim kołnierzem, z płaszczem termostatującym
Naczynia reakcyjne Naczynia reakcyjne, kształt cylindryczny
Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, flat bottom, with easily readable graduation and flat laboratory flange (DN) with groove. With two connectors with GL 18 thread.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes