Drukuj
Wyszukano: Pierścienie do statywów
15  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Wire (Ø 4 mm), powder-coated.
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Steel, zinc plated.
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Galvanised steel (8 mm Ø).
Producent: BOCHEM
Opis: These support clips are coated with ceramic inside.
Producent: BOCHEM
Opis: Stainless steel 18/10.
Producent: BOCHEM
Opis: Steel, zinc plated.
Producent: BOCHEM
Opis: Galvanised steel.
Producent: BOCHEM
Opis: Retort rings made from stainless steel 18/10.
Producent: BOCHEM
Opis: Stainless steel 18/10.
Numer katalogowy: (BOCH5505)
Producent: BOCHEM
Opis: Crucible retort ring made of stainless steel. Ideal for clamping of crucibles for heating substances over a gas flame.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: RSG
Opis: These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Galvanised steel (8 mm Ø).
Producent: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Opis: Steel, epoxy coated.
Producent: MOHR & CO
Opis: Ring, Support ring for 2000 ml heating mantles
Numer katalogowy: (452-0014)
Producent: NICKEL ELECTRO
Opis: Ring set, Aluminiowy, Rings with center cover for use with 452-0012
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom