Drukuj
VWR® Stand with Holder for Separating Funnels
Dostawca: Avantor
241-0046EA 2320 PLN
241-0046
VWR® Stand with Holder for Separating Funnels
Statywy laboratoryjne
PU coated cast iron stand 200×450 mm, steel rod 500×12 mm, bosshead and holder for two funnels.
  • Możliwość regulacji wysokości uchwytu
  • Uchwyt ma wymiary 300×100 mm
  • Otwory na lejki mają średnicę 65 mm – odległość od środka 200 mm