Drukuj
VWR® Statyw z uchwytem do lejków
Dostawca: Avantor
241-0045EA 1780 PLN
241-0045
VWR® Statyw z uchwytem do lejków
Statywy laboratoryjne
PU coated, cast iron stand (200×450 mm), steel rod (500×12 mm), bosshead and holder for four funnels.
  • Wysokość uchwytu może być regulowana
  • Wymiary uchwytu 400×80 mm
  • Średnica otworów do lejków 100 mm, szerokość wgłębień przed otworami do lejków wynosi 40 mm
Suitable for funnels with a diameter of up to 100 mm.