Drukuj
VWR® Labomeca® Pręty bez gwintu
Dostawca: Avantor
VWR® Labomeca®
241-0066EA 303 PLN
241-0066
VWR® Labomeca® Pręty bez gwintu
Pręty laboratoryjne
Duralumin, solid.
  • Good chemical resistance
  • Solid, lightweight, very durable