Drukuj
Wyszukano: Statywy laboratoryjne
88  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"88"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Tripod stands (A): Cast iron tripod stand, painted with hammer finish, steel support rod, nickel plated.
Producent: VWR Collection
Opis: The use of levelling platforms in electrophoresis can be a big help in maintaining a uniform gel thickness and therefore a uniform and quality sample ...
Producent: VWR Collection
Opis: Mounting brackets for Labomeca® assemblies.
Producent: VWR Collection
Opis: Statyw w kształcie litery H, ze stalowo-niklowym prętem i z szarą, żeliwną podstawą o wymiarach 420×400 mm.
Producent: VWR Collection
Opis: PP, biały.
Producent: VWR Collection
Opis: Roller bar platform, Platforma 457x457mm z 4 ruchomymi rolkami 457mm do trzymania naczyń., Do: Wytrząsarki Standard/Advanced 3500
Numer katalogowy: (241-0045)
Producent: VWR Collection
Opis: PU coated, cast iron stand (200×450 mm), steel rod (500×12 mm), bosshead and holder for four funnels.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (241-0104)
Producent: VWR Collection
Opis: Podstawa statywu z żeliwa pokrytego tworzywem PU, pręt z wysokiej jakości stali 500×12 mm.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (444-0918)
Producent: VWR Collection
Opis: Cast iron support stand bases are constructed with black enamel finish for chemical resistance and durability.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (241-0046)
Producent: VWR Collection
Opis: PU coated cast iron stand 200×450 mm, steel rod 500×12 mm, bosshead and holder for two funnels.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (241-0089)
Producent: VWR Collection
Opis: Płyta podtrzymująca, kwadratowa
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Steel, powder coated. Firm, non slip stand. For a wide variety of uses. With M10 threaded hole on face side.
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Powder-coated steel, thickness 10 mm.
Numer katalogowy: (532-0100)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Stands for Imhoff sedimentation cones, Statyw na 3 leje Imhoffa, Nalgene®
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: MEMMERT
Opis: Frame, Rama pomocnicza na kółkach (rozmiar 110 do 160: wysokość 560 mm), dla IF 160
Producent: SCHOTT AG Lighting and imaging
Opis: Brackets, Mounting bracket for microscope column Ø 35 mm
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 88
no targeter for Bottom