Drukuj
VWR®, Klucz
Dostawca: VWR
VWR®
241-0053EA 153 PLN
241-0053
VWR®, Klucz
Klucze
Toughened steel. This six-sided key is designed for use with Labomeca® bosses, joints and feet.
Wydrążone śruby sześciokątne można zastąpić wkrętami dla zespołów, które wymagają częstego demontażu.