Drukuj
Wyszukano: Ostrza, skalpele i uchwyty do ostrzy
69  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"69"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: SWANN-MORTON
Opis: Stainless steel blade with plastic handle.
Producent: RSG
Opis: Stainless steel (INOX 4021). With metal handle.
Producent: SWANN-MORTON
Opis: Stainless steel. The 158 mm skin graft blades are used in the surgical removal of a patch of healthy skin from one area of the patient's body, usually...
Producent: SWANN-MORTON
Opis: Stainless steel.
Producent: SWANN-MORTON
Opis: Stainless steel.
Numer katalogowy: (SWAN2001)
Producent: SWANN-MORTON
Opis: This sterile stainless cervical biposy blade is used in conjunction with the long stainless steel Major handle to take a 'cone' biopsy from the tissue...
j.m.: 1 * 10 SZT
Producent: SWANN-MORTON
Opis: Stainless steel.
Producent: SWANN-MORTON
Opis: These acrylic craft knife handles have a stainless blade fitting.
Producent: SWANN-MORTON
Opis: Scalpel blades, Stal węglowa, Sterylne, No. 12, Individual foil packs, carbon steel
Producent: SWANN-MORTON
Opis: Carbon steel blades. These blades are available separately without handles or as ready-to-use scalpels with PS handle. They are ideal for use during P...
Producent: SWANN-MORTON
Opis: Stainless steel blade, plastic handle. These disposable safety scalpels support and enhance safe passing procedures and protocols already practiced wi...
Producent: SWANN-MORTON
Opis: A versatile and comprehensive range for morticians and pathologists for use in autopsy, histopathology and general post-mortem procedures.
Producent: SWANN-MORTON
Opis: Carbon steel.
Producent: SWANN-MORTON
Opis: The ACM tool set is presented in a resilient blue carry case and contains a comprehensive range of 13 precision ground carbon steel blades manufacture...
Producent: SWANN-MORTON
Opis: Stainless steel.
Producent: SWANN-MORTON
Opis: These Dermatome blades are fitted into a handheld instrument which resembles an electric razor. The blade oscillates and the movement back and forth w...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 69
no targeter for Bottom