Drukuj
Wyszukano: Nożyce
108  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"108"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: RSG
Opis: Stainless steel.
Producent: RSG
Opis: Stainless steel, INOX 4021.
Producent: RSG
Opis: Stainless steel.
Numer katalogowy: (233-1422)
Producent: RSG
Opis: Stainless steel, impact resistant plastic grip.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: RSG
Opis: Carbon steel, nickel plated, 8/10 mm.
Numer katalogowy: (RSGA109.185)
Producent: RSG
Opis: Universal scissors with black plastic grip.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: RSG
Opis: Stainless steel, with black plastic handles.
Producent: RSG
Opis: Ice-tempered scissors with stainless steel blades and plastic covered handle.
Numer katalogowy: (233-1421)
Producent: RSG
Opis: Carbon steel.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: BOCHEM
Opis: Straight scissors made of stainless steel.
Numer katalogowy: (BOCH4252)
Producent: BOCHEM
Opis: Scissors with stainless steel blades and red/black PP handle. Cuts tubes until 10 mm.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (233-0222)
Producent: OUTILS RUBIS SA
Opis: Safety scissors with rounded tips.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (233-0223)
Producent: OUTILS RUBIS SA
Opis: High precision micro scissors with extra-fine tips.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Sampling Systems
Opis: Surgical grade scissors for cutting.
New Product
Producent: BOCHEM
Opis: Stainless steel. Multi-purpose scissors for a wide range of applications.
Producent: BOCHEM
Opis: Straight paper scissors made of stainless steel.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 108
no targeter for Bottom