Drukuj
Szufelki wagowe
Dostawca: Lenz
611-9322EA 134 PLN
611-9322 611-9310 611-9309
Szufelki wagowe
Szufelki do próbek
Szkło borokrzemowe.
  • Idelne do ważenia małych objętości
  • Zwężona końcówka szufelki ułatwia przesypanie zawartości szufelki