Drukuj
Wyszukano: Uszczelki mikropłytkowe
138  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"138"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (211-0350)
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Microplate seal, Cap strip, Single sheet/mat/strip, Wieczka optyczna w paskach po 8 szt. do płytek qPCR, PP
j.m.: 1 * 125 SZT
Niski wpływ na produkcję
Zrównoważone opakowanie
Producent: VWR Collection
Opis: Hydrofobowy, porowaty film o grubości 139,7 μm z klejem klasy medycznej do płytek do hodowli tkankowych, bio-bloków i płytek 96-dołkowych, w których w...
Numer katalogowy: (391-1293)
Producent: VWR Collection
Opis: Biała folia winylowa o grubości 240 µm z klejem, do stosowania z białymi mikropłytkami. Właściwości odblaskowe folii, przy zastosowaniu do zamykania p...
j.m.: 1 * 50 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Folie aluminiowe do stosowania z płytkami 96-dołkowymi lub 384-dołkowymi. Folie oferują doskonałą odporność chemiczną (DMSO).
Producent: VWR Peqlab
Opis: Easy to use adhesive films for PCR and qPCR plates.
Producent: VWR Collection
Opis: Lekkie nieprzepuszczalne folie aluminiowe klasy medycznej o grubości 63,5 µm o silnie przylegających właściwościach eliminują potrzebę używania urządz...
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Microplate seal, Adhesive film/foil/tape (96/384 wells), Roll, Folia do PCR, HTS i chłodni, Folia uszczelniająca, aluminiowa, Aluminiowy, Light blocking, Przekluwalne, Niesterylne
Producent: VWR Collection
Opis: Folie aluminiowe z biologicznie obojętnym klejem Folie są łatwe do przekłucia przy pomocy pipet lub systemów automatycznych, od odzysku próbek bez gen...
Producent: VWR Collection
Opis: Rayon film z uszczelką o jakości medycznej. Hydrofobowy, porowaty film dopasowany do formatu rolki uszczelnia płytki hodowlane, bio-blocki i 96-dołkow...
Producent: VWR Collection
Opis: Te odporne na temperaturę folie o grubości 74,9 μm są przeznaczone do aplikacji wykorzystujących cykle temperaturowe Filmy polipropylenowe nie nadają ...
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Microplate seal, Adhesive film/foil strip, Single sheet/mat/strip, taśma uszczelniająca 1 x 8, PP, Transparent, Nieprzekluwalne, Sterylne
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Film uszczelniający do mikropłytek do ELISy i inkubacji, Adhesive film/foil/tape (96/384 wells), Roll, Rolka zapasowa, Replacement rolls, Poliester, Transparent, Nieprzekluwalne, Sterylne
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Microplate seal, Cap strip, Single sheet/mat/strip, Cap strip for PCR plates and tube strips, dome, Niesterylne
Producent: VWR Collection
Opis: Transparent silicone mats fit most brands of 96-well PCR plates.
Niski wpływ na produkcję
Zrównoważone opakowanie Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Przezroczysta folia poliestrowa z silnym, niechłonnym, niefluoryzującym klejem klasy medycznej, doskonała do zastosowań w procesach qPCR. Do...
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Te grube folie z 77,5 µm poliestru zapewniają bezpieczne uszczelnienie wokół każdej studzienki, nie tylko osłonę, co minimalizuje parowanie, zapobiega...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 138
no targeter for Bottom