  • Kryteria
    • Na stanie (5)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Wyszukano:
Filmy i folie uszczelniające
8  results were found
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/46/18709646.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  HEATHROW
Opis:   Parafilm® M is a semi-transparent, flexible, thermoplastic film with two-way stretch. This odourless and colourless film provides a tight, moisture-pr...
Producent:  LONZA
Opis:   GelBond® PAG film is a transparent, flexible polyester film designed to support polyacrylamide or MDE™ gels. Gels remain permanently attached to the f...
Producent:  LONZA
Opis:   GelBond® film is a transparent, flexible polyester film designed to support agarose gels. Gels cast on GelBond® film remain permanently attached to th...
Producent:  DIVERSIFIED BIOTECH
Opis:   Filmy i folie uszczelniające, DuraSeal®, 127 mm×45,7 m, PE
Numer katalogowy: (BZYM600028)
Producent:  BIOZYM
Opis:   Filmy i folie uszczelniające, Clear Seal, 125×78 mm
j.m.:  1 * 100 SZT
Numer katalogowy: (PROOVHG-FKP30-R15)
Producent:  LGC Standards PROMOCHEM
Opis:   XRF thin film of 7,6 micron thickness and 76,2×15240 mm roll.
j.m.:  1 * 1 SZT
Producent:  SEVERIN ELECTROGERAETE
Opis:   Filmy i folie uszczelniające, FS 3602 bag sealer
j.m.:  1 * 3 Roll
Numer katalogowy: (FISH2N600600)
Producent:  FISHER CONTAINER CORP
Opis:   Clear LDPE, amine-free antistatic film ideal for partitioning during retrofitting or construction. Specially formulated to reduce particulate contamin...
j.m.:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 8