Drukuj
Podajnik na Parafilm® M, Nalgene®
Dostawca: Thermo Scientific
Parafilm® M
291-0013EA 764 PLN
291-0013
Podajnik na Parafilm® M, Nalgene®
Do czystego przechowywania i łatwego dozowania Parafilm® M.
  • Zaprojektowany na dwie rolki o szerokości 50 mm lub jedną rolkę 100 mm
  • Łatwy do czyszczenia
  • Przeźroczysty akrylowy