Drukuj
Dozownik na folię uszczelniającą Parafilm® M
Dostawca: VWR, part of Avantor
Parafilm® M
631-0726EA 415 PLN
631-0726
Dozownik na folię uszczelniającą Parafilm® M
Do czystego przechowywania i łatwego dozowania folii uszczelniającej Parafilm® M.
  • Zaprojektowany dla dwóch rolek o szerokości 50 mm lub jednej rolki o szerokości 100 mm
  • Z ząbkowanym ostrzem dla łatwego cięcia
  • Łatwy do czyszczenia