Drukuj
Dozownik do filmu uszczelniającego Parafilm® M
Dostawca: Brand
Parafilm® M
291-1219EA 783 PLN
291-1219
Dozownik do filmu uszczelniającego Parafilm® M
In plastic, light grey. For neat and safe cutting of Parafilm® M sealing film as well as clean storage.
  • For rolls 50 or 100 mm in width
  • Film feed device
  • Safety cutter