Drukuj
Wyszukano: Kłódki i blokady bezpieczeństwa
98  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"98"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Brady
Opis: These compact and lightweight padlocks are ideal for use with all lockout equipment. The insulated key chamber protects workers from shocks when the k...
Numer katalogowy: (BRDY045629)
Producent: Brady
Opis: This lockout made of red PP prevents access to the main cylinder valve. It is manufactured to accommodate neck rings up to 88 mm in diameter.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Brady
Opis: These breaker blockers are ideal for locking out oversized and irregularly shaped switches.
Producent: Brady
Opis: These plug valve lockouts easily and effectively secure a manually-actuated plug valve.
Producent: Brady
Opis: The body and shackle of these padlocks are fully insulated against electric shock.
Producent: Brady
Opis: These robust padlocks withstand severe physical abuse and come with a hardened steel shackle making them extremely difficult to cut. They are ideal fo...
Producent: Brady
Opis: Kłódki te posiadają te same cechy, co standardowe kłódki zabezpieczające. Mimo, że są one specjalnie zaprojektowane do zastosowań w blokadach elektryc...
Producent: Brady
Opis: Featuring an elongated, flexible cable, these padlocks are more versatile than standard safety padlocks, providing a multi-purpose solution. Suitable ...
Producent: Brady
Opis: These gate valve lockouts accept locks with shackles up to 9,53 mm diameter.
Producent: Brady
Opis: These steel devices guard against unauthorised operation or accidental activation.
Producent: Brady
Opis: These solid aluminium padlocks are amazingly lightweight and rugged.
Producent: Brady
Opis: These SafeKey nylon padlocks are the ultimate locks for all types of safety and security needs.
Producent: Brady
Opis: These SafeKey aluminium padlocks are the ultimate locks for indoor and outdoor heavy-duty safety applications.
Producent: Brady
Opis: These labelled group lockout hasps are constructed from tough 5052 anodised aluminium alloy.
Producent: Brady
Opis: These SafeKey nylon compact padlocks are a small and lightweight range of padlocks suitable for use in energy isolation programs or in small spaces.
Producent: Brady
Opis: These padlocks have the added advantage of being fully electrical resistant. The aluminium body and steel shackle are both encased of nylon to combine...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 98
no targeter for Bottom