Drukuj
Wyszukano: Znaki
97  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"97"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Brady
Opis: Sign, Fire equipment sign, white on red, PE, samoprzylepny, 151×151 mm
Producent: Brady
Opis: All signs comply with current European legislation.
Producent: Brady
Opis: Safety signs for the purposes of accident prevention, health hazard information.
Producent: Brady
Opis: Cordon off potentially hazardous areas both indoors and out with these portable posts and chains. The lightweight yet stable structure of these posts ...
Producent: Brady
Opis: A comprehensive range of Emergency Escape and First Aid signs which help comply with current legislation.
Numer katalogowy: (116-0923)
Producent: Brady
Opis: ToughStripe™ products are used for marking aisles, passageways and storage locations, and pointing out important safety equipment and egress paths.
j.m.: 1 * 20 SZT
Producent: Brady
Opis: White with dark symbols.
Producent: Brady
Opis: These PP signs are designed for identification of hazardous substances.
Producent: Brady
Opis: A comprehensive range of Emergency Escape and First Aid signs which help comply with current legislation.
Producent: Brady
Opis: When working in a loud production environment, ear protection is necessary to reduce noise exposure. But can employees still hear the fire alarm?
Producent: Brady
Opis: Standard mandatory signs have always a blue circular backround which contains a white pictogram. These signs display a message or action that must be ...
Producent: Brady
Opis: Warning signs must have a black pictogram on a yellow triangle with a black border. Hazard signs must be displayed to warn people to be careful or to ...
Producent: Brady
Opis: Mantory signs have always a blue circular backround which contains a white pictogram.These signs display a message or action that must be carried out ...
Producent: Brady
Opis: Sign, Recycling sign, PE, 300×450 mm
Producent: Brady
Opis: These ARD transport signs enable to fill in the UN number of the dangerous substances being carried.
Producent: Brady
Opis: Warning signs must have a black pictogram on a yellow triangle with a black border. Hazard signs must be displayed to warn people to be careful or to ...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 97
no targeter for Bottom