Drukuj
Wyszukano: Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe
167  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"167"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Microscope slides, VWR®, Krawędzie: Cięte, Dł.×Szer.: 76×26 mm, Grubość: 1,0 mm
Producent: VWR Collection
Opis: Matowe szkiełko mikroskopowe, Bevelled edges, 45°, VWR®, Zielony
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Slajdy mikroskopowe są zaprojektowane z kolorowymi matowymi końcami dla barwienia H & E na zamrożonych skrawkach w badaniu histopatologicznym.
Producent: VWR Collection
Opis: Superfrost Plus slides are specially treated for frozen tissue sections.
Producent: VWR Collection
Opis: Szklane płytki powlekane silanem (aminoalkilosilanem) wytwarzają lepką powierzchnię, która może związać sekcje tkanki ze szkłem.
Producent: VWR Collection
Opis: These microscope slides come with a light opaque coating in different colours.
Numer katalogowy: (720-2926)
Producent: VWR Collection
Opis: Prepared slides of seed bearing plants (phanerogams), including.
j.m.: 1 * 1 KIT
Numer katalogowy: (KLINPR-001)
Producent: KLINIPATH
Opis: Microscope slides specially designed for use with printers.
j.m.: 1 * 2.500 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Slajdy mikroskopowe są zaprojektowane z kolorowymi matowymi końcami dla barwienia H&E na zamrożonych skrawkach w badaniu histopatologicznym.
Producent: VWR Collection
Opis: Microscope slides recommended for haematoxylin and eosin (H&E) stain, immunohistochemistry (IHC) and hybridisation on frozen sections in histopatholog...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (631-1161)
Producent: VWR Collection
Opis: Slajdy mikroskopowe z podwójnymi matowymi końcówkami przeznaczone do badań krwi ludzi, płynów ustrojowych, a także sekcji parafinowych.
j.m.: 1 * 2.500 SZT
Numer katalogowy: (720-2927)
Producent: VWR Collection
Opis: Prepared slides for zoology (invertebrates and insects) including.
j.m.: 1 * 1 KIT
Numer katalogowy: (631-1237)
Producent: KLINIPATH
Opis: This microscope slide is designed with grounded-90, finished and clipped corners of 1 mm.
j.m.: 1 * 72 SZT
Numer katalogowy: (631-1238)
Producent: KLINIPATH
Opis: These silane adhesive slides are specially designed for thermal transfer printers.
j.m.: 1 * 2.500 SZT
Numer katalogowy: (720-2924)
Producent: VWR Collection
Opis: Set of prepared slides for educational purposes, to better understand general biology.
j.m.: 1 * 1 KIT
Numer katalogowy: (10228-0050)
Producent: VWR Collection
Opis: Slides for use with VWR® automated cell counters.
j.m.: 1 * 50 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 167
no targeter for Bottom