Drukuj
Wyszukano: Szpatułki
216  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"216"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: PP. Uniwersalne, solidne i tanie narzędzia do pobierania, przenoszenia i przetwarzania próbek materiałów chemicznych i biologicznych.
Numer katalogowy: (231-0492)
Producent: VWR Collection
Opis: PS, white. This spatula, with its long, ergonomic solid handle and pointed blade, can easily pierce paper and plastic bags.
j.m.: 1 * 100 SZT
Certyfikaty
Stomachery do optymalnej ekstrakcji bakterii
Używanie sterylnych worków zapewnia wydajną ekstrakcję bakterii w czasie poniżej 60 sekund, eliminując wszelkie ryzyka zakażenia krzyżowego.
WIĘCEJ INFORMACJI
Oferta Avantor® dla mikrobiologii
Zobacz modele
Producent: RSG
Opis: Made from stainless steel 1.4301.
Producent: BÜRKLE
Opis: Stainless steel blade, wooden handle. Universal instrument for collecting, dividing and mixing pastes, creams etc.
Producent: RSG
Opis: Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spoon spatula for a wide range of uses.
Producent: BÜRKLE
Opis: The sampling palette knife spatula can be used to apply, distribute or evenly spread viscous media such as pastes and creams. The palette knife spatul...
Numer katalogowy: (RSGA316.150)
Producent: RSG
Opis: Stainless steel 18/10. Micro spatula with one square end.
j.m.: 1 * 10 SZT
Producent: RSG
Opis: Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Numer katalogowy: (WILM806)
Producent: SP Industries
Opis: Stainless steel. This spatula fits into the most common NMR tubes. It enables users to get a tiny powder sample into any tube larger than 4 mm ext. Ø.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: RSG
Opis: Double-ended, narrow spatulas made from stainless steel. Available flexible or non flexibe.
Producent: RSG
Opis: Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
Producent: RSG
Opis: Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spatulas with round handle, one flat and one rounded end.
Producent: RSG
Opis: Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spatula for a wide range of uses.
Producent: RSG
Opis: Spatula, Stal nierdzewna 18/10, Niesterylne, Wysokość: 300 mm
Producent: RSG
Opis: Blade made of stainless steel, wooden handle.
Producent: RSG
Opis: Double spatulas made of stainless steel. With one curved spatula end.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 216
no targeter for Bottom