PP. Uniwersalne, solidne i tanie narzędzia do pobierania, przenoszenia i przetwarzania próbek materiałów chemicznych i biologicznych.
- Odporne na rozcieńczone kwasy i zasady
- Zminiejszone ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych
- Autoklawowalne
Wielofunkcyjne, solidne i niedrogie narzędza do zbierania, przenoszenia i przetwarzania próbek materiałów chemicznych i biologicznych. Innowacyjny kształt tych szpatułek pozwala na użytkowanie ich jako: szpatułka, łyżeczka, szufelka, skrobak, pręt mieszający lub do wycierania Idealny do odzyskiwania próbek zamrożonych w ciekłym azocie. Jednorazowe szpatułki makro są 50% większe niż standardowe szpatułki jednorazowe Długi uchwyt ułatwia przenoszenie materiału z dużego pojemnika.
Certyfikaty: Spełniające normy FDA dla zastosowań obejmujących kontakt z żywnością.