Drukuj
Łyżeczko-szpatułki, mikro
Dostawca: RSG Solingen
RSGA985.150EA 115 PLN
RSGA985.150 231-2153 231-2152 231-2151
Łyżeczko-szpatułki, mikro
Szpatułki
Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
  • With round handle and one bent spoon
  • Excellent temperature resistance, autoclavable
  • Good resistance to chemicals
  • Very flexible