Drukuj
Wyszukano: Łyżeczki
90  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"90"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: PS, białe. Te jednorazowe łyżki są produkowane w cleanroom i sterylizowane promieniowaniem gamma. Są idealne do pobierania próbek proszku, granulek i ...
Producent: BÜRKLE
Opis: Bio PE, białe. Jednorazowe łyżeczki wykonane w całości z PE pochodzącego z recyklingu tzw 'Zielone PE'.
Niski wpływ na produkcję
Przejrzystość i ujawnianie produktów
Zrównoważone materiały
Numer katalogowy: (231-1241)
Producent: RSG
Opis: Stainless steel 18/10. Multipurpose spoon for a wide range of uses.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: RSG
Opis: Stainless steel Remanit 4301, anti-magnetic. Multipurpose spoon for a wide range of uses.
Producent: BÜRKLE
Opis: This sampling spoon with long handle can be used to remove powders, granulates, pastes or liquids.
Producent: RSG
Opis: Double-ended spoons made from stainless steel.
Producent: BÜRKLE
Opis: The sampling spoon with long handle can be used to remove powders, granulates, pastes or liquids. The long handle makes it easy to reach the bottoms o...
Producent: BÜRKLE
Opis: The shade of blue that is used does not occur in a natural form in foodstuffs. Because of this, blue products or parts of them can be quickly found an...
Producent: BÜRKLE
Opis: Volumetric and dosing spoons can be used to measure small amounts of powder, granulates and liquids exactly and dose them precisely. For precise measu...
Producent: BÜRKLE
Opis: These samplers are not only coloured blue but also have a special additive in the material that makes them visible to metal detectors or X rays. These...
Numer katalogowy: (BURK5334-8000)
Producent: BÜRKLE
Opis: Stainless steel V2A. Set of four measuring spoons. Ideal for fast and easy measuring from 1,25 to 15 ml.
j.m.: 1 * 1 SET
Producent: BÜRKLE
Opis: The spoon with curved spoon bowl is suitable for a wide range of different media including powders, granulates, pastes and liquids.
Producent: RSG
Opis: Double-ended spoons made from stainless steel.
Producent: BÜRKLE
Opis: The spoon with curved spoon bowl is suitable for a wide range of different media including powders, granulates, pastes and liquids. The angled spoon s...
Niski wpływ na produkcję
Przejrzystość i ujawnianie produktów
Zrównoważone materiały
Producent: RSG
Opis: Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spoon for a wide range of uses. With cylindrical handle.
Producent: BÜRKLE
Opis: The sampling spoon with long handle can be used to remove powders, granulates, pastes or liquids. The long handle makes it easy to reach the bottoms o...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 90
no targeter for Bottom